Tlačiť
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300540-1G PC300540-250MG
APOSPC300540-1GEA 208.29 EUR
APOSPC300540-1G APOSPC300540-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Mw: 317.65 g/mol
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11840267
Číslo CAS: 105626-87-7