Tlačiť
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 196.27 EUR
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃NO₄
Mw: 289.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569312
Číslo CAS: 874765-55-6