Tlačiť
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Oxo-4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}but-2-enoic acid
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 107.75 EUR
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₄
Mw: 275.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00169478
Číslo CAS: 298217-69-3