Tlačiť
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Amino-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 66.59 EUR
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01731750
Číslo CAS: 454-81-9