Tlačiť
Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Icosafluoro-15-crown 5-Ether, Icosafluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-15-crown 5-Ether
PC3005-1G PC3005-5G PC3005-1KG PC3005-250G PC3005-500G PC3005-750G
APOSPC3005-1GEA 91.46 EUR
APOSPC3005-1G APOSPC3005-5G APOSPC3005-1KG APOSPC3005-250G APOSPC3005-500G APOSPC3005-750G
Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Perfluoro-15-crown-5-ether
Potential 19F NMR imaging agent, particularly effective in brain and spinal diagnostics, USP 4,838,274. Single nmr signal; liquid at room temperature.
Vzorec: C₁₀F₂₀O₅
Teplota varu: 146 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320747
Číslo CAS: 97571-69-2