Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC300007-50MG PC300007-250MG PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA 140.79 EUR
APOSPC300007-50MG APOSPC300007-250MG APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17018703
Číslo CAS: 929612-79-3
OSN: 3261
ADR: 8,III