Tlačiť
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 185.72 EUR
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂FNO₃
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07359954
Číslo CAS: 63674-46-4