Tlačiť
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 163.26 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₉H₁₀F₂O₃S
Teplota tavenia: 30…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038284
Číslo CAS: 135206-84-7