Tlačiť
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 102.94 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Mw: 183.93 g/mol
Teplota tavenia: 217…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095129
Číslo CAS: 872460-12-3