Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₃
Mw: 240.37 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656267
Číslo CAS: 1022922-16-2