Tlačiť
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 130.18 EUR
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₃
Mw: 181.9567 g/mol
Teplota tavenia: 112…117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06656263
Číslo CAS: 870777-29-0