Tlačiť
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2993-1G PC2993-500MG
APOSPC2993-1GEA 46.47 EUR
APOSPC2993-1G APOSPC2993-500MG
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₃
Mw: 181.9600 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06796422
Číslo CAS: 481725-35-3