Tlačiť
3-Chloro-4-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 206.69 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Mw: 131.54 g/mol
Teplota tavenia: 16 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04973418
Číslo CAS: 883107-69-5