Tlačiť
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
PC2988-1G PC2988-5G PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA 91.33 EUR
APOSPC2988-1G APOSPC2988-5G APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094949
Číslo CAS: 28489-47-6