Tlačiť
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxaldehyde
PC2982-10G PC2982-1G PC2982-5G
APOSPC2982-10GEA 394.95 EUR
APOSPC2982-10G APOSPC2982-1G APOSPC2982-5G
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Vzorec: C₁₃H₆F₆O₂
Mw: 308.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173833
Číslo CAS: 256658-04-5