Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 74.9 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Mw: 225.19
Teplota tavenia: 181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159251
Číslo CAS: 830-43-3