Tlačiť
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2972-25G PC2972-5G PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA 357 EUR
APOSPC2972-25G APOSPC2972-5G APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Vzorec: C₇HF₁₃O₅
Teplota varu: 170…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156025
Číslo CAS: 151772-59-7
OSN: 3265
ADR: 8,III