Tlačiť
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 41.72 EUR
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
Teplota tavenia: 49…50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019011
Číslo CAS: 2708-97-6