Tlačiť
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 829.12 EUR
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Vzorec: C₆F₁₂I₂
Teplota varu: 114…116 °C/100mmHg
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042264
Číslo CAS: 375-80-4
EINECS: 206-794-7