Tlačiť
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 219.01 EUR
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Vzorec: C₄F₈I₂
Teplota varu: 150 °C
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042263
Číslo CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4