Tlačiť
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 63.29 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Mw: 171.13
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115632
Číslo CAS: 446-38-8