Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 116.16 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
Mw: 312.62
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094042
Číslo CAS: 351003-22-0
OSN: 3261
ADR: 8 II