Tlačiť
2,6-Difluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 64.98 EUR
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluorotoluene
2,6-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
Teplota varu: 111…112 °C
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043898
Číslo CAS: 443-84-5
OSN: 2388
ADR: 3,II