Tlačiť
2,5-Difluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 24.95 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
Teplota varu: 115…117 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000347
Číslo CAS: 452-67-5
OSN: 2388
ADR: 3,II