Tlačiť
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 572.4 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₅
Mw: 251.12 g/mol
Teplota tavenia: 97.8…98.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741392
Číslo CAS: 189359-65-7