Tlačiť
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 163.26 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Teplota tavenia: 300…301 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200879
Číslo CAS: 84163-16-6