Tlačiť
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 33.17 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Teplota tavenia: 174…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972875
Číslo CAS: 550363-85-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III