Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-25GEA 58.56 EUR
APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 211…213 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00807404
Číslo CAS: 149507-26-6