Tlačiť
4'-Fluoracetofenon 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 33.17 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoracetofenon 95%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 194…196 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000354
Číslo CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9