Tlačiť
2',6'-Difluoropropiophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 79.71 EUR
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiophenone
2',6'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Mw: 170.16
Teplota varu: 70…71 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015506
Číslo CAS: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5