Tlačiť
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 58.16 EUR
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
2',5'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Teplota varu: 39…40 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015509
Číslo CAS: 29112-90-1