Tlačiť
2,2-Difluoropropane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 331.73 EUR
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Vzorec: C₃H₆F₂
Teplota varu: –1 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 420-45-1
OSN: 3161
ADR: 2.1,