Tlačiť
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 149.81 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Mw: 155.1
Teplota varu: 164 °C
Hustota: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065711
Číslo CAS: 42601-04-7
OSN: 2206
ADR: 6.1 III