Tlačiť
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Teplota varu: 60 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 22…25 °C
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001998
Číslo CAS: 65295-69-4
OSN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II