Tlačiť
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 265.54 EUR
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Teplota varu: 42 °C
Hustota: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001997
Číslo CAS: 59025-55-7
OSN: 2478
ADR: 3+6.1,III