Tlačiť
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2874L-1G PC2874L-250MG
APOSPC2874L-1GEA 33.13 EUR
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.1701 g/mol
Teplota tavenia: 243…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061308
Číslo CAS: 32133-37-2