Tlačiť
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 86.12 EUR
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.18 g/mol
Teplota tavenia: 237…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061307
Číslo CAS: 32133-36-1