Tlačiť
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 209.49 EUR
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Mw: 153.13
Teplota varu: 221
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061278
Číslo CAS: 122376-76-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III