Tlačiť
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 28.28 EUR
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Teplota varu: 90 °C/5mmHg
Hustota: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009972
Číslo CAS: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
OSN: 3276
ADR: 6.1,III