(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2874EG-25G
PC2874EG-5G
PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA
33.17
EUR
APOSPC2874EG-25G
APOSPC2874EG-5G
APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₅F₂N Teplota varu: 98 °C/10mmHg Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 93 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009971 Číslo CAS: 656-35-9 EINECS: 211-514-1 OSN: 3276 ADR: 6.1,III |