Tlačiť
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 163.26 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010002
Číslo CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2