Tlačiť
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 76.61 EUR
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010001
Číslo CAS: 85068-28-6