Tlačiť
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 149.81 EUR
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Mw: 172.13
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040968
Číslo CAS: 145689-41-4
EINECS: 279-709-4