Tlačiť
3,5-Difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 292.02 EUR
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
Teplota varu: 65…68 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 54…57 °C
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002255
Číslo CAS: 2713-34-0
OSN: 2925
ADR: 4.1+8,II