Tlačiť
2,6-Difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 256.32 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophenol 98%
2,6-Difluorophenol
Vzorec: C₆H₄F₂O
Teplota varu: 59…61 °C/17mmHg
Teplota tavenia: 38…41 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002158
Číslo CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
OSN: 2925
ADR: 4.1+8,III