Tlačiť
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 150.02 EUR
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
Teplota tavenia: 213…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 573-04-6