Tlačiť
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3',4'-difluoroacetophenone, α-Bromo-3,4-difluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-one, 3,4-Difluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC2864G-25G PC2864G-50G PC2864G-5G
APOSPC2864G-25GEA 208.58 EUR
APOSPC2864G-25G APOSPC2864G-50G APOSPC2864G-5G
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Teplota tavenia: 34…35 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00085010
Číslo CAS: 40706-98-7
OSN: 3261
ADR: 8,III