Tlačiť
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 49.74 EUR
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Teplota tavenia: 50…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042254
Číslo CAS: 143879-77-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III