Tlačiť
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluoronitrobenzene
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 24.95 EUR
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 76…80 °C/11mmHg
Hustota: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007198
Číslo CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2