Tlačiť
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Difluoronitrobenzene
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 38.23 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 206…207 °C
Teplota tavenia: –11,7 °C
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007054
Číslo CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4